Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α, α-Dipyridyl |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,2'-bipyridyl
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301+H311-Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .