Learn More
α,α -Dipiridilo, 99,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467960 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11467960 1 g
11487960 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467960 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210161401
CAS 366-18-7
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00006212
Clave InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Nombre IUPAC 2,2'-bipiridina
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α-Dipyridyl
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Forma física Powder