Learn More
Dipiridamol Tri(dietanolamina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipyridamole tri(diethanolamine) |
| CAS | 16908-47-7 |
| Fórmula molecular | C23 H40 N8 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2',2'',2''',2'''',2'''''-[[8-(Piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4,6-triyl]trinitrilo]hexaethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H40N8O6/c32-12-6-29(7-13-33)21-19-18(24-23(27-21)31(10-16-36)11-17-37)20(28-4-2-1-3-5-28)26-22(25-19)30(8-14-34)9-15-35/h32-37H,1-17H2 |
| SMILES | OCCN(CCO)c1nc(N(CCO)CCO)c2nc(nc(N3CCCCC3)c2n1)N(CCO)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-[[2,6-bis[bis(2-hidroxietil)amino]-8-piperidin-1-ilpirimido[5,4-d]pirimidin-4-il]-(2-hidroxietil)amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 524.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 524.3071 |