Learn More
Dipiridamol Mono-O-Beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipyridamole Mono-O-beta-D-glucuronide |
| CAS | 63912-02-7 |
| Fórmula molecular | C30 H48 N8 O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid, 2-[[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl](2-hydroxyethyl)amino]ethyl, Glucopyranuronic acid, ester with 2,2',2'',2'''-[(4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetraethanol (7CI), 2-[[6-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl](2-hydroxyethyl)amino]ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, β-D-glucopyranosiduronic acid deriv., Dipyridamole mono-O-β-D-glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48N8O10/c39-15-11-37(12-16-40)29-31-19-20(25(33-29)35-7-3-1-4-8-35)32-30(34-26(19)36-9-5-2-6-10-36)38(13-17-41)14-18-47-28-23(44)21(42)22(43)24(48-28)27(45)46/h21-24,28,39-44H,1-18H2,(H,45,46)/t21-,22-,23+,24-,28+/m0/s1 |
| SMILES | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-[[6-[bis(2-hidroxietil)amino]-4,8-di(piperidin-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidin-2-il]-(2-hidroxietil)amino]etoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 680.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 680.3493 |