Learn More
dipiridamol, Mikromol™
Código de producto. 17971206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17971206 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17971206 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0462.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dipiridamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipyridamole
CAS 58-32-2
Nombres de analitos o componentes Dipyridamole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H40 N8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dipyridamole, 2,2',2',2''-[[4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
SMILES OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
Nombre IUPAC 2-[[2-[bis(2-hidroxietil)amino]-4,8-di(piperidin-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidin-6-il]-(2-hidroxietil)amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 504.63
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.3173 g/mol