Learn More
Dipyridamole, MedChemExpress
Código de producto. 16488226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488226 100 mg 100 miligramos
16452096 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0312
MedChemExpress Dipyridamole is an antiplatelet agent used in secondary prophylaxis against stroke.. Dipyridamole also can induce cancer cell-specific apoptosis as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor..
Dipyridamole is an antiplatelet agent used in secondary prophylaxis against stroke.. Dipyridamole also can induce cancer cell-specific apoptosis as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor..
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipyridamole
Forma física Solid
CAS 58-32-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H40N8O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.08 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN(CCO)C1=NC(N2CCCCC2)=C(N=C(N(CCO)CCO)N=C3N4CCCCC4)C3=N1
Peso molecular (g/mol) 504.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.63
Porcentaje de pureza 99.7%