Learn More
Dipiridamol EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Dipiridamol EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| CAS | 54093-92-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H30 Cl N7 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP), Dipyridamole USP Related Compound C, Dipyridamole USP RC C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Related Compound C, Dipyridamole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2 |
| SMILES | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-cloro-4,8-di(piperidin-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidin-6-il]-(2-hidroxietil)amino]etanol |
| Mostrar más |