Learn More
Dipiridamol EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Dipiridamol EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| CAS | 16982-40-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H40 N8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,2'-[[4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol, Dipyridamole Related Compound A, Dipyridamole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40N8O2/c34-18-16-33(17-19-35)25-27-21-20(23(29-25)31-12-6-2-7-13-31)26-24(32-14-8-3-9-15-32)28-22(21)30-10-4-1-5-11-30/h34-35H,1-19H2 |
| SMILES | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N5CCCCC5 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-hidroxietil-[4,6,8-tri(piperidin-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidin-2-il]amino]etanol |
| Mostrar más |