Learn More
Dipirazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxalina, TRC
Código de producto. 30386346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386346 25 mg 25 miligramos
30372068 10 mg -
30379913 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49248525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79790-37-7
Fórmula molecular C12 H6 N6
Peso molecular (g/mol) 234.216
Sinónimo 1,4,5,8,9,12-Hexaazatriphenylene, Benzo[1,2-b:3,4-b':5,6-b'']tripyrazine, HAT
Nombre IUPAC 3,6,9,12,15,18-hexazatetracyclo[12.4.0.02,7.08,13]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene
SMILES c1cnc2c3nccnc3c4nccnc4c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6N6/c1-2-14-8-7(13-1)9-11(17-4-3-15-9)12-10(8)16-5-6-18-12/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.065