Learn More
Melford DIPSO
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Nombre de la sustancia: Ácido 3-(N,N-bis(2-hidroxietil)amino)-2-hidroxipropanosulfónico
Número CAS: 68399-80-4
Fórmula molecular: C7H17NO6S
Peso molecular: 243,3
Pureza química: > 98%
Soluble en:Agua
Conservar a: temperatura ambienteEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DIPSO |
| CAS | 68399-80-4 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C7H17NO6S |