Learn More
Microspec™ DipSlides
Código de producto. 15712145
Cambiar vista
Click to view available options
Aditivo:
TTC/MEA
TTC/TTC
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Aditivo unitSize
15712145 TTC/MEA paquete de 10
15722145 TTC/TTC paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15712145 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor O1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.55€
    18.97€ / paquete de 10
    Ahorro 1.58€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Para pruebas microbiológicas semicuantitativas.
  • Utilizado por personal de campo no cualificado
  • Incluye una tabla de resultados fácil de interpretar
  • Diseño de mango con bisagras
  • Perfecto para pruebas de agua como la vigilancia de torres de refrigeración
Especificaciones
ATCC®
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Tapón
Color Transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo TTC/MEA
Detecta Bacterias, levaduras y hongos
Formato Desechables
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Portaobjetos para inmersión
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Bacterias, Levadura, Moldes
Tipo de prueba Identificación microbiana
Incluye 10 Dipslides e instrucciones
Condiciones de incubación 30 °C
Tiempo de incubación 3 días
Manual/automatizado
Material Estireno de cristal, LDPE
N.° por paquete 10 portaobjetos
Tipo de muestra Agua, superficies
Dimensiones (L x An) 30 x 120 mm
Altura (métrico) 120 mm
Diámetro exterior (imperial) 1,18 in
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Peso (imperial) 0,811 oz
Peso (métrico) 23 g
Especie Bacteria, Levadura, Fúngica