Learn More
Dipsacoside B, MedChemExpress
Descripción
Dipsacoside B is a major bioactive saponin, which can be used as a marker.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipsacoside B |
| CAS | 33289-85-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H86O22 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (93.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]1(CCC(C)(C)C2)[C@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])[C@@](C)(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@H](O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]7O)([H])[C@@H]7O)[C@@]5(C)CO)C)[C@]3(C)CC1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)O[C@@H]8CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)O[C@@H]9CO |
| Peso molecular (g/mol) | 1075.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1075.24 |
| Mostrar más |