Learn More
MedChemExpress Diprotin A TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.8% |
| CAS | 209248-71-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 455.47 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 77.5 mg/mL (170.15 mM) |
| Sinónimo | Ile-Pro-Ile TFA |