Learn More
Éter monometílico de dipropilenglicol (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30370905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370905 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30370905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4958085G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropylene glycol-monoethyl ether
CAS 34590-94-8
Fórmula molecular C7 H16 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, Dipropylene glycol monomethyl ether (6CI,7CI), 1(or 2)-(2-Methoxymethylethoxy)propanol, Arcosolv DPM, DPM, Dipropylene glycol methyl ether, Dowanol DPM, Forguard M, Glysolv DPM, Hisolve DPM, Kino-red, Methoxypropoxypropanol, Methyl Dipropasol, Methyl Propylene Di Glycol, Oxybispropanol methyl ether, PPG-2 methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O3/c1-9-5-3-7-10-6-2-4-8/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)O
Nombre IUPAC 3-(3-metoxipropoxi)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1099