Learn More
Dipropilenglicol (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30388307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388307 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30388307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492755100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropyleneglycol
CAS 25265-71-8
Fórmula molecular ((C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c)mix
Cantidad 100 g
Sinónimo Oxybispropanol, Dipropylene glycol, ADK DPG-RF, DPG-FC, DPG-RF, Dowanol DPG, Dipropyleneglycol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(O)COCC(C)O
Peso molecular (g/mol) 402.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2829