Learn More
Dipropilenglicol, mezcla de isómeros, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402998 2500 g 2500 g
11492988 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18716.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.51€
    77.65€ / 2500 g
    Ahorro 14.86€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dipropylene glycol, mixture of isomers is used as a solvent, plasticizer, polymerization initiator and monomer. It acts as an additive used in perfumes, skin and hair care products. It is an active ingredient in commercial fog fluid, which is used as an entertainment in fog machines. Further, it is used as an intermediate in polyurethane polyols, alkyd resins and non-reinforced polyesters. In addition to this, it is used in dyes, paints, hydraulic brake fluids and cutting oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dipropileno glicol, mezcla de isómeros se utiliza como disolvente, plastificante, iniciador de polimerización y monómero. Actúa como aditivo utilizado en perfumes, productos para el cuidado de la piel y el cabello. Es un ingrediente activo en el fluido de niebla comercial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25265-71-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropylene glycol
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión -32°C
Densidad 1.022
Punto de ebullición 231°C to 235°C
Olor Odorless
Fórmula molecular HOC3H6OC3H6OH
Índice de refracción 1.441
Número MDL MFCD00051023
Cantidad 2500 g
Sinónimo Bis(hydroxypropyl) ether; Oxybispropanol
Información de solubilidad Miscible with cold water,hot water,methanol,diethyl ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%