Learn More
Dipropilenglicol, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742212 3 kg Tambor de plástico 3 Kg
10289550 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409150030
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Nota: La estructura química anterior muestra solo una de las moléculas incluidas en esta mezcla.   
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25265-71-8
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00051023
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropylene glycol
Nombre de nota 99%
Color Naranja rojizo a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 232.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 3 kg
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido