Learn More
Sulfato de dipropilo, TRC
Código de producto. 30374768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374768 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30374768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4938885G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropyl Sulfate
CAS 598-05-0
Fórmula molecular C6H14O4S
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCOS(=O)(=O)OCCC
Nombre IUPAC sulfato de dipropilo
Peso molecular (g/mol) 182.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0613