Learn More
Fosfato de sodio dipropilo, TRC
Código de producto. 30388277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388277 50 mg
30383968 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49239050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4545-54-4
Fórmula molecular C6 H14 Na O4 P
Peso molecular (g/mol) 204.137
Sinónimo Dipropyl Ester Phosphoric Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC dipropoxifosforiloxissódica
SMILES CCCOP(=O)(O[Na])OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropyl Sodium Phosphate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O4P.Na/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2;/h3-6H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.053