Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipropyl phthalate |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0780g/mL |
| Punto de ebullición | 317.5°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C14H18O4 |
| Índice de refracción | 1.4960 to 1.4980 |
| Mostrar más |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dipropyl phthalate
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.