Learn More
Dipropilftalato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10311401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10311401 25 g Frasco de vidrio 25 g
10048931 5 g Glass bottle 5 g
10259650 100 g Frasco de vidrio 100 g
11965041 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10311401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409160250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-16-8
Clave InChI MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
Nombre IUPAC dipropil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipropyl phthalate
Color Incolora
Densidad 1.0780g/mL
Punto de ebullición 317.5°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H18O4
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.078
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 0.015% by weight.
Peso molecular (g/mol) 250.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dipropyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.