Learn More
Dipropofol, TRC
Código de producto. 30010030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010030 250 mg 250 miligramos
30008356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492140250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2416-95-7
Fórmula molecular C24 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 354.53
Sinónimo 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 4-[4-hidroxi-3,5-di(propano-2-il)fenilo]-2,6-di(propan-2-il)fenol
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propofol Dimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2559
Porcentaje de pureza >95%