Learn More
Diprenorfina, LoGiCal
Código de producto. 30459860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459860 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459860 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1384.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diprenorphine
CAS 14357-78-9
Nombres de analitos o componentes Diprenorphine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H35 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-N-Cyclopropylmethyl-6,7,8,14-tetrahydro-6,14-endoethano-7-(2'-hydroxy-2'-propyl)nororipavine, Diprenorphine, M 5050, M 5050 Injection, N-(Cyclopropylmethyl)-19-methylnororvinol, RX 5050M, (5alpha,7alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha,alpha-dimethyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 21-Cyclopropyl-7alpha-(1-hydroxy-1-methylethyl)-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35NO4/c1-23(2,29)18-13-24-8-9-26(18,30-3)22-25(24)10-11-27(14-15-4-5-15)19(24)12-16-6-7-17(28)21(31-22)20(16)25/h6-7,15,18-19,22,28-29H,4-5,8-14H2,1-3H3/t18-,19-,22-,24-,25+,26-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(C)(C)O)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
Nombre IUPAC (5α ,7α)-17-(ciclopropilmetil)-4,5-epoxi-18,19-dihidro-3-hidroxi-6-metoxi-α ,α -dimetil-6,14-etenomorfinan-7-metanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 425.56
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.2566 g/mol