Learn More
Tocris Bioscience™ DIPPA hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001435 10 mg 10 miligramos
18095952 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001435 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0794/10
Selective and irreversible κ antagonist
An irreversible and selective antagonist at the κ receptor, with persistent effect in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155512-52-0
Fórmula molecular C22H24Cl3N3OS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DIPPA hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.87
Pureza >99%
Peso molecular 484.864