Learn More
Fosfito de hidrógeno dipotásico, TRC
Código de producto. 30005138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005138 2.5 g 2.50 g
30009180 25 g 25 g
30003432 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4921532.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13492-26-7
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 160.19
SMILES [K+].[K+].[O-]P(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipotassium Hydrogen Phosphite
Cantidad 2.5 g