Learn More
Dipotasio Glicirrizinato (~80%), TRC
Código de producto. 30373951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373951 100 mg
30384852 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492145100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68797-35-3
Fórmula molecular C42H62K2O16
Peso molecular (g/mol) 901.13
Sinónimo (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranuronosyl-α-D-glucopyranosiduronic Acid Dipotassium Salt, 18β-Glycyrrhizic Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Glycyrrhizate, Glycyrrhizic Acid Dipotassium Salt, Glycyrrhizin Dipotassium Salt, Glycyrrhizinic Acid Dipotassium Salt, Licozin G 1, OriStar DPG, (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-Carboxy-2-(((3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-yl)oxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid Dipotassium Salt
Nombre IUPAC dipotasio; (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(3S,4aR,6aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxilato-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptametil-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12,a,14a-dodecahidro-1H-picen-3-il]oxy]-5-[(2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxi-3,4-dihidroxioxiano-2-carboxilato
SMILES [H][C@@]12C[C@@](C)(C(O)=O)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC([C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C(O)=O)O7)C5(C)C)=O.[2 K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipotassium Glycyrrhizinate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H62O16.2K/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);;/q;2*+1/p-2/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 898.3155