Learn More
7-hidroxi-1,3-naftalenodisulfonato de dipotasio, Mikromol
Código de producto. 30461052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461052 4 x 25 mg -
30051407 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461052 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3705.0100254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-hidroxi-1,3-naftalenodisulfonato de dipotasio, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
CAS 842-18-2
Nombres de analitos o componentes 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H6 O7 S2 . 2 K
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC dipotasio;7-hidroxinaftaleno-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 380.48
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379,8829 g/mol