Learn More
Dipivefrine Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30374292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374292 250 mg
30377627 1 g
30375426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492155250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64019-93-8
Fórmula molecular C19 H29 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 387.9
Sinónimo Dipivefrine hydrochloride, 4-[(1RS)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene bis(2,2-dimethylpropanoate) hydrochloride, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-[4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene] ester, hydrochloride (1:1), Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene ester, hydrochloride (9CI), Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-phenylene ester, hydrochloride, (±)-, D Epifrin, Diopine, Diphemin, Dipivefrin hydrochloride, Dipivefrine hydrochloride, Pivalephrine, Propine
Nombre IUPAC [2-(2,2-dimetilpropanoxi)-4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenil] 2,2-dimetilpropanoato; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(OC(=O)C(C)(C)C)c(OC(=O)C(C)(C)C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipivefrine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1813