Learn More
Esculape Laboratoire™ Estación de Diphotérine
Código de producto. 15934570
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Salpicaduras y quemaduras químicas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
15934570 Salpicaduras y quemaduras químicas cada uno
1 options
Código de producto. 15934570 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 8205206
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Neutraliza y descontamina las quemaduras químicas en las manos, la cara o el cuerpo causadas por productos químicos fuertes.
  • Neutraliza las quemaduras químicas de ácidos, bases y disolventes
  • El pH fisiológico vuelve en segundos
  • La solución oftálmica aclara y rehidrata el ojo
  • La carcasa duradera con tapa protege el contenido del polvo y las salpicaduras
  • Montaje en pared
  • Vida útil de dos años
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Salpicaduras y quemaduras químicas
Incluye 2 colirios de 500 ml de Diphotérine, 1 colirio de 200 ml de solución oftálmica, 1 spray de 200 ml de Diphotérine