Learn More
Cloruro de difosforilo al 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphosphoryl Chloride |
| CAS | 13498-14-1 |
| Fórmula molecular | Cl4O3P2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6 |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 251.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.8077 |