Learn More
Cloruro de difosforilo al 90%, TRC
Código de producto. 30378250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378250 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30378250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49208525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphosphoryl Chloride
CAS 13498-14-1
Fórmula molecular Cl4O3P2
Cantidad 25 g
Sinónimo Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
SMILES ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 251.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.8077