Learn More
Cloruro de disfosforilo, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754185 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10754185 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10143344 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754185 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393620050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13498-14-1 | Cl4O3P2 | 251.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13498-14-1
Fórmula molecular Cl4O3P2
Peso molecular (g/mol) 251.76
Número MDL MFCD00061542
Clave InChI CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 90.0°C (12.0 mmHg)
Nombre del producto químico o material Diphosphoryl chloride
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 5 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.76
Porcentaje de pureza ≥90%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.82
Densidad 1.8200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphosphoryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.