Learn More
Éster de ácido difosfórico P,P'-Bis[3-[(2-cloroetil)amino]propil], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] Dihydrogen Diphosphate |
| CAS | 241482-18-8 |
| Fórmula molecular | C10 H24 Cl2 N2 O7 P2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Diphosphoric acid, P,P'-bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] ester (9CI), Ifosfamide Imp. B, Bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] dihydrogen diphosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H24Cl2N2O7P2/c11-3-7-13-5-1-9-19-22(15,16)21-23(17,18)20-10-2-6-14-8-4-12/h13-14H,1-10H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OP(=O)(OCCCNCCCl)OP(=O)(O)OCCCNCCCl |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [3-(2-cloroetilamino)propoxi-hidroxifosforil] 3-(2-cloroetilamino)propil hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 417.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.0436 |