Learn More
Difosgeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10032862 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10398460 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10032862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243311000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-38-8
Fórmula molecular C2Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 197.82
Número MDL MFCD00015553
Clave InChI HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
Nombre IUPAC triclorometil carbonocloridato
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphosgene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -57.0°C
Color Incolora
Densidad 1.6400g/mL
Punto de ebullición 128.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOOCCl3
Índice de refracción 1.4560 to 1.4590
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 3374
Gravedad específica 1.64
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido