Learn More
Sulfuro de difenilestaño, 99 %
Código de producto. 11394547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11394547 5 g 5 g
11384547 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11394547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039614.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20332-10-9
Fórmula molecular C12H10SSn
Peso molecular (g/mol) 304.982
Número MDL MFCD00058856
Clave InChI CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin
PubChem CID 88492
Nombre IUPAC difenil(sulfanilideno)estaño
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyltin sulfide
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.97
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo