Learn More
Óxido de difenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304557 25 g 25 g
11324557 1 g 1 g
11314557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11304557 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039615.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2273-51-0 | Molecular Formula: C12H10OSn | Molecular Weight: 288.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2273-51-0
Fórmula molecular C12H10OSn
Peso molecular (g/mol) 288.92
Número MDL MFCD00058851
Clave InChI VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, iv
PubChem CID 75280
Nombre IUPAC oxo(difenil)estaño
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenyltin oxide
Punto de fusión 320°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.9
Forma física Polvo