Learn More
Dicloruro de difeniltina, TRC
Código de producto. 30137812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137812 10 g 10 g
30132909 1 g 1 g
17901375 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49198510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-99-5
Fórmula molecular C12 H10 Cl2 Sn
Peso molecular (g/mol) 343.82
Sinónimo Diphenyltin Dichloride, Stannane, dichlorodiphenyl-, Diphenyltin dichloride (6CI), Dichlorodiphenylstannane, Dichlorobis(phenyl)tin, Dichlorodiphenyltin, Diphenyldichlorotin, Diphenylstannyl dichloride, Diphenyltin chloride, NSC 405640
Nombre IUPAC dicloro(difenil)estannano
SMILES Cl[Sn](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl-tin-dichloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.9182
Porcentaje de pureza >95%