Learn More
Dicloruro de difenilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334829 2 g 2 g
11314829 10 g 10 g
11324829 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071139.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-99-5
Fórmula molecular C12H12Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 345.84
Número MDL MFCD00000516
Clave InChI WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
Nombre IUPAC dicloro(difenil)estannano
SMILES Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyltin dichloride
Punto de fusión 41°C to 43°C
Color Blanco
Punto de ebullición 333°C to 337°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >150°C (302°F)
Fórmula lineal (C6H5)2SnCl2
Cantidad 2 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.81
Porcentaje de pureza 95%
Forma física cristalino/a/s