Learn More
Difenilsilanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494270 25 g 25 g
11404280 100 g 100 g
11414280 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10492.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 947-42-2 | C12H12O2Si | 216.311 g/mol
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilsilanodiol se utiliza en el campo de la medicina, la industria electrónica y los materiales poliméricos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Estable con temperaturas y presiones normales. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente. Sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-42-2
Fórmula molecular C12H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 216.311
Número MDL MFCD00002101
Clave InChI OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
PubChem CID 13693
Nombre IUPAC dihidroxi(difenil)silano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylsilanediol
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (C6H5Si(OH)2
Número UN UN1325
Beilstein 2523445
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.31
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylsilanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsilanediol