Learn More
Difenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105960 5 g Frasco de vidrio 5 g
10032001 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329770050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 775-12-2 | C12H12Si | 184.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775-12-2
Fórmula molecular C12H12Si
Peso molecular (g/mol) 184.31
Número MDL MFCD00003002
Clave InChI BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
PubChem CID 6327659
Nombre IUPAC ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno(fenil)silanida
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylsilane
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 95°C to 97°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2SiH2
Índice de refracción 1.5780 to 1.58
Cantidad 5 g
Fieser 01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.