Learn More
N-óxido de difenilpiralina, Mikromol™
Código de producto. 30051310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051310 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051310 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0557.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de difenilpiralina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylpyraline N-Oxide
CAS 10020-59-4
Nombres de analitos o componentes Diphenylpyraline N-Oxide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C19 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, 1-oxide, Diphenylpyraline N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(21)14-12-18(13-15-20)22-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-benzhidriloxi-1-metil-1-oxidopiperidin-1-io
Peso molecular (g/mol) 297.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297,1729 g/mol