Learn More
Difenilpiralina, Mikromol™
Descripción
Difenilpiralina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylpyraline |
| CAS | 147-20-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Diphenylpyraline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-benzhidriloxi-1-metilpiperidina |
| Mostrar más |