Learn More
Difenilpiralina, LoGiCal
Código de producto. 30463298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463298 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463298 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0155.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylpyraline
CAS 147-20-6
Nombres de analitos o componentes Diphenylpyraline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-benzhidriloxi-1-metilpiperidina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 281.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.178 g/mol