Learn More
Clorhidrato de difenilpiralina, Mikromol™
Código de producto. 17933336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17933336 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17933336 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0557.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de difenilpiralina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylpyraline Hydrochloride
CAS 132-18-3
Nombres de analitos o componentes Diphenylpyraline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diphenylpyraline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-benzhidriloxi-1-metilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 317.85
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1546 g/mol