Learn More
Diphenylpyraline hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Diphenylpyraline hydrochloride is a potent histamine H1 receptor antagonist. Diphenylpyraline hydrochloride acts as an orally active antihistamine agent with antimuscarinic and antiallergic effects. Diphenylpyraline hydrochloride can be used for the relief of allergic conditions including rhinitis and hay fever, and in pruritic skin disorders in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylpyraline hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 132-18-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H24ClNO |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | 4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.61 mM) |
| Mostrar más |