Learn More
Clorhidrato de difenilpiralina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463509 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463509 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0557.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylpyraline Hydrochloride
CAS 132-18-3
Nombres de analitos o componentes Diphenylpyraline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diphenylpyraline Hydrochloride, 1-Methyl-4-piperidyl Benzhydryl Ether Hydrochloride, 4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine Hydrochloride, Anginosan, Belfene, Dayfen, Diafen, Diafen Hydrochloride, Diaphen, Diphenpyraline Hydrochloride, Diphenylpyraline Teoclate, Hispril, Hispril Hydrochloride, Histryl, Histyn, Kolton Jelly, Lergoban, Lergobine, Sumadil;
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-benzhidriloxi-1-metilpiperidina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 317.85
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1546 g/mol