Learn More
Difenilfosforazidato, TRC
Código de producto. 30385648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385648 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30385648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49164010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphorazidate
CAS 26386-88-9
Fórmula molecular C12H10N3O3P
Cantidad 10 g
Sinónimo Azidodiphenoxyoxophosphorane, DPPA, Diphenyl Azidophosphate, Diphenyl Phosphorazide, Diphenylphosphoryl Azide, O,O-Diphenylphosphoryl Azide, Phosphoric Acid Diphenyl Ester Azide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Peso molecular (g/mol) 275.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.046