Learn More
Azida difenilfosfónica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430073 100 g 100 g
11410073 5 g 5 g
11420073 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12124.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Almacenar en un lugar fresco
Diphenylphosphonic azide acts as a reagent for the synthesis of peptides and phosphoramidates by reacting with amines. It is also used in the preparation of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement. It is involved in pseudohalogen replacement of the azido group by treatment with nucleophilic reagents, such as water, butanol, ammonia, and various amines. Further, it is used as a hydroazidation catalyst for preparation of organoazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La azida difenilfosfónica actúa como reactivo para la síntesis de péptidos y fosforamidatos al reaccionar con aminas. También se utiliza en la preparación de oligosacáridos vinculados con carbamato y enlaces de urea utilizando la transposición de Curtis modificada. Interviene en la sustitución pseudohalógena del grupo azido mediante tratamiento con reactivos nucleofílicos, como agua, butanol, amoniaco y varias aminas. Además, se utiliza como catalizador de hidroazidación para la preparación de organoazidas.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26386-88-9
Fórmula molecular C12H10N3O3P
Peso molecular (g/mol) 275.20
Número MDL MFCD00001987
Clave InChI SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
Nombre IUPAC [azido(fenoxi)fosforil]oxibenceno
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphonic azide
Densidad 1.275
Punto de ebullición 161°C to 162°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.552
Cantidad 100 g
Número UN UN3278
Beilstein 2058967
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido