Learn More
Cloruro de difenilfosfinilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740721 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10388630 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212960500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1499-21-4 | C12H10ClOP | 236.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-21-4
Fórmula molecular C12H10ClOP
Peso molecular (g/mol) 236.63
Número MDL MFCD00002077
Clave InChI QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphinic chloride, diphenylphosphinyl chloride, phosphinic chloride, diphenyl, diphenylphosphinoyl chloride, chlorodiphenylphosphine oxide, dpp-cl, unii-5gp30gy04v, diphenyl phosphinic chloride, diphenylphosphinochloridic acid, diphenylphosphinic acid chloride
PubChem CID 73910
Nombre IUPAC [cloro(fenil)fosforil]benceno
SMILES ClP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinyl chloride
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 222.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2P(O)Cl
Índice de refracción 1.6080 to 1.6120
Cantidad 50 g
Beilstein 16, II, 386
Fieser 07,138
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylphosphinyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.