Learn More
Ácido difenilfosfinoditioico (> 90%), CTR
Código de producto. 30337122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337122 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30337122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB430388250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinodithioic Acid
CAS 1015-38-9
Fórmula molecular C12H11PS2
Cantidad 250 mg
Sinónimo P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
SMILES SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC difenil-sulfanil-sulfanilideno-λ 5-fosfano
Peso molecular (g/mol) 250.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.004